Stampa…
Xilene (miscela di isomeri) ≥98%, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Dimethylbenzene
28973.294EA 71.3 EUR
28973.294 28973.328 28973.363 28973.465 28973.950
Xilene (miscela di isomeri) ≥98%, TECHNICAL
Xilene (miscela di isomeri)
Formula: C₆H₄(CH₃)₂
Peso molecolare: 106,17 g/mol
Punto di ebollizione: 140 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –34 °C
Densità: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 25 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00077264
CAS Number: 1330-20-7
EINECS: 215-535-7
UN: 1307
ADR: 3,III
REACH: 01-2119488216-32
Merck Index: 13,10136
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2deefc7b7b67c10e64003e243ff3216fad27cf7d&vid=9fbfa21ec7dd5ee4027657740c162f8d1f8b5a30&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Titolo Min. 98 %