Stampa…
Xilene (miscela di isomeri) ≥99% (isomers plus ethylbenzene)
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
Synonyms: Dimethylbenzene
16446-45L 16446-1L 16446-2.5L 16446-25L 16446-4X2.5L 16446-6X1L
16446-45LEA 3674.02 EUR
16446-45L 16446-1L 16446-2.5L 16446-25L 16446-4X2.5L 16446-6X1L
Xilene (miscela di isomeri) ≥99% (isomers plus ethylbenzene)
Xilene (miscela di isomeri)
RTECS Number: ZE2100000
UNSPSC Code: 12191501
Formula: C₆H₄(CH₃)₂
Peso molecolare: 106.17 g/mol
Punto di ebollizione: 136…140 °C
Punto di fusione: –34 °C
Densità: 0.87 g/cm³
Flash Pt: 25 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00077264
CAS Number: 1330-20-7
EINECS: 215-535-7
UN: 1307
ADR: 3 III
Merck Index: 13,10136
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2deefc7b7b67c10e64003e243ff3216fad27cf7d&vid=9fa01ddafd4814d5f34266ae7933463a29d92d19&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay Xylene isomers and Ethylbenzol (GC) Min. 99.0 %
Ethyl benzene (GC) Max. 25.0 %
Non-volatile matter Max. 0.002 %
IR spectrum complying
Refractive Index n20/D 1.4960-1.4990
Vapor Pressure 18 mmHg ( 37.7 °C)