Stampa…
Xilene (miscela di isomeri), BAKER, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
Pericolo
Synonyms: Dimethylbenzene
8118.2500EA 107.16 EUR
8118.2500 8118.1000 8118.5000 8118.9025
Xilene (miscela di isomeri), BAKER, J.T.Baker®
Xilene (miscela di isomeri)
Formula: C₆H₄(CH₃)₂
Peso molecolare: 106,17 g/mol
Punto di ebollizione: 140 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –34 °C
Densità: 0,86…0.88 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 25 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00077264
CAS Number: 1330-20-7
EINECS: 215-535-7
UN: 1307
ADR: 3,III
Merck Index: 13,10136
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2deefc7b7b67c10e64003e243ff3216fad27cf7d&vid=9fbfa21ec7dd5ee4027657740c162f8d1f8b5a30&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Meets Reagent Specifications for testing Ph. Eur. monographs.
Appearance passes test
Additional Specification(s):
Assay min. 98 %
Color max. 10