Xilene (miscela di isomeri), J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
|
Pericolo
|
Synonyms:
Dimethylbenzene
3410.2500PEEA
0
EUR
3410.2500PE
3410.5000PE
3410.9010
3410.9025
Xilene (miscela di isomeri), J.T.Baker®
Xilene (miscela di isomeri)
Formula:
C₆H₄(CH₃)₂ Peso molecolare: 106.17 g/mol Punto di ebollizione: 140 Punto di fusione: –34 °C Densità: 0.86…0.88 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 25 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00077264 CAS Number: 1330-20-7 EINECS: 215-535-7 UN: 1307 ADR: 3 III Merck Index: 13,10136 |
|
Benzene | max. 0.02 % |
Color (APHA) | max. 20 |
Density (g/ml) at 20°C | 0.862 - 0.872 |