Stampa…
Xilene (miscela di isomeri) ≥98.5% (isomers plus ethylbenzene) ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Dimethylbenzene
16371.K2 16371.AP 16371.M1
16371.K2EA 43.5 EUR
16371.K2 16371.AP 16371.M1
Xilene (miscela di isomeri) ≥98.5% (isomers plus ethylbenzene) ACS
Xilene (miscela di isomeri)
Purity: 98.5+% CAS No.: 1330-20-7 Molecular Formula: (CH3)2C6H4 Formula Weight: 106.17 Flash Point: 29°(84°F) Physical Form: Liquid Density: 0.860 Refractive Index: 1.4970 Odour: Aromatic Melting Point: -25° Boiling Point: 137-144° Beilstein Reference: 1901563 Merck Reference: 14,10081 UN No.: 1307 MDL No.: MFCD00077264
Formula: C₆H₄(CH₃)₂
Peso molecolare: 106.17 g/mol
Punto di ebollizione: 137…144 °C
Punto di fusione: < –25 °C
Densità: 0.860
Flash Pt: 29 °C (84 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00077264
CAS Number: 1330-20-7
EINECS: 215-535-7
UN: 1307
ADR: 3 III
Merck Index: 14,10081
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2deefc7b7b67c10e64003e243ff3216fad27cf7d&vid=9fa01ddafd4814d5f34266ae7933463a29d92d19&prid=web&clid=SAPDAM