Xilene (miscela di isomeri) 99% ACS
|
Pericolo
|
Synonyms:
Dimethylbenzene
422680250
ACRO422680250EA
652.9
EUR
ACRO422680250
Xilene (miscela di isomeri) 99% ACS
Xilene (miscela di isomeri)
Formula:
C₆H₄(CH₃)₂ Peso molecolare: 106,17 g/mol Punto di ebollizione: 136…140 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –34 °C Densità: 0,865 g/cm³ Flash Pt: 23 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00077264 CAS Number: 1330-20-7 EINECS: 215-535-7 UN: 1307 ADR: 3,III Merck Index: 13,10136 |
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4960 to 1.4980 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.05 % (Coulometric) |
GC | Xylene isomers plus Ethylbenzene (Ethylbenzene not to exceed 25%) |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.002 % |
Substance darkened by H2SO4 | Passes test |
Sulfur compounds (as S) | ≤0.003 % |