Stampa…
Esano (miscela di isomeri) per analisi
Pericolo
Synonyms: Hexanes, Isohexane
390740025
ACRO390740025EA 30.5 EUR
ACRO390740025
Esano (miscela di isomeri) per analisi
Esano (miscela di isomeri)
Formula: H₃C(CH₂)₄CH₃
Peso molecolare: 86,18 g/mol
Punto di ebollizione: 69 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –95 °C
Densità: 0,659 g/cm³
Flash Pt: –22 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009520
CAS Number: 92112-69-1
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c38497992e162315d0f3563bfcd3dc478422095&vid=b8b3614111eda65200a50270378d510d3d5d4977&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Water ≤0.01 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity ≤0.0002 meq/g
Substance darkened by H2SO4 Passes test
Aluminium (Al) ≤0.5 ppm
Barium (Ba) ≤0.1 ppm
Cadmium (Cd) ≤0.05 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Chromium (Cr) ≤0.02 ppm
Copper (Cu) ≤0.02 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.1 ppm
Manganese (Mn) ≤0.02 ppm
Nickel (Ni) ≤0.02 ppm
Zinc (Zn) ≤0.1 ppm
Sulfur compounds (as S) ≤0.005 %
Aromatics ≤0.01 % Benzene