Eptano (miscela di isomeri), TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
|
Pericolo
|
24548.298EA
98.1
EUR
24548.298
24548.367
24548.460
Eptano (miscela di isomeri), TECHNICAL
Eptano (miscela di isomeri)
Formula:
H₃C(CH₂)₅CH₃ Peso molecolare: 100.2 g/mol Punto di ebollizione: 97…98 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –90,5 °C Densità: 0.68 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: –4 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009544 CAS Number: 142-82-5 EINECS: 205-563-8 UN: 1206 ADR: 3 II Merck Index: 13,04679 |
|
Titolo | min. 98.5% |
Indice di rifrazione (20°C) | 1,39 - 1,405 |
Residuo di evaporazione | Max. 20 ppm |
Punto di ebollizione | 90 - 100 °C |