Stampa…
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02961.0050 8.02961.0250 8.02961.9045 8.02961.9050 8.02961.0025
8.02961.0050EA 37.9 EUR
8.02961.0050 8.02961.0250 8.02961.9045 8.02961.9050 8.02961.0025
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran per sintesi, Sigma-Aldrich®
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran
Formula: C₆H₁₂O₃
Peso molecolare: 132,16 g/mol
Punto di ebollizione: 145 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –45 °C
Densità: 1,021 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 35 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005359
CAS Number: 696-59-3
EINECS: 211-797-1
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Solubility 300 g/l (20 °C)
Melting Point -45 °C
Molar Mass 132.15 g/mol
Boiling Point 145 - 148 °C (1.013 hPa)
Vapor Pressure 5 hPa (20 °C)
Flash Point 35 °C
Refractive Index 1.418 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.0 - 12.3 %(V)
Density 1.02 g/cm3 (20 °C)
pH 5 (300 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 205 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid