2,5-Dimethoxytetrahydrofuran cis- and trans-mixture ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 696-59-3
Molecular Formula: C6H12O3
Formula Weight: 132.16
Flash Point: 35°(95°F)
Refractive Index: 1.4180
Melting Point: -45°
Boiling Point: 145-147°
Beilstein Reference: 104261
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00005359
Formula:
C₆H₁₂O₃ Punto di ebollizione: 145…147 °C Punto di fusione: –45 °C Densità: 1,020 Flash Pt: 35 °C (95 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005359 CAS Number: 696-59-3 EINECS: 211-797-1 UN: 3271 ADR: 3,III |