Stampa…
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran cis- and trans-mixture 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
115671000 115675000
ACRO115671000EA 49.8 EUR
ACRO115671000 ACRO115675000
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran cis- and trans-mixture 99%
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran
Formula: C₆H₁₂O₃
Punto di ebollizione: 145 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –45 °C
Densità: 1,021 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 35 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005359
CAS Number: 696-59-3
EINECS: 211-797-1
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4160 to 1.4190 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %