4-Metilcicloesanolo cis- and trans-mixture ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
|
A16734.AD
A16734.AK
A16734.AU
A16734.ADEA
26.6
EUR
A16734.AD
A16734.AK
A16734.AU
4-Metilcicloesanolo cis- and trans-mixture ≥98%
4-Metilcicloesanolo
Purity: 98%
CAS No.: 589-91-3
Molecular Formula: C7H14O
Formula Weight: 114.19
Flash Point: 70°(158°F)
Refractive Index: 1.4580
Melting Point: -41°
Boiling Point: 171-173°
Beilstein Reference: 1445998
MDL No.: MFCD00001449
Formula:
C₇H₁₄O Peso molecolare: 114,19 g/mol Punto di ebollizione: 171…173 °C Punto di fusione: –41 °C Densità: 0,915 Flash Pt: 70 °C (158 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001449 CAS Number: 589-91-3 EINECS: 209-664-8 |