Stampa…
4-Metilcicloesanolo cis- and trans-mixture 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
166900010 166902500
ACRO166900010EA 164 EUR
ACRO166900010 ACRO166902500
4-Metilcicloesanolo cis- and trans-mixture 99%
4-Metilcicloesanolo
Formula: C₇H₁₄O
Peso molecolare: 114,19 g/mol
Punto di ebollizione: 171 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –41 °C
Densità: 0,92 g/cm³ (0 °C)
Flash Pt: 68 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001449
CAS Number: 589-91-3
EINECS: 209-664-8
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4570 to 1.4590 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %