2-Metilcicloesanolo cis- and trans-mixture ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Methylcyclohexan-1-ol
Purity: 97%
CAS No.: 583-59-5
Molecular Formula: C7H14O
Formula Weight: 114.19
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.4620
Melting Point: -21°
Boiling Point: 163-166°
Beilstein Reference: 1847535
UN No.: 2617
MDL No.: MFCD00001443
Formula:
C₇H₁₄O Peso molecolare: 114,19 g/mol Punto di ebollizione: 163…166 °C Punto di fusione: –21 °C Densità: 0,929 Flash Pt: 58 °C (136 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001443 CAS Number: 583-59-5 EINECS: 209-512-0 UN: 2617 ADR: 3,III |