Stampa…
2-Metilcicloesanolo cis- and trans-mixture 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Methylcyclohexan-1-ol
166890010 166892500 166890025
ACRO166890010EA 142 EUR
ACRO166890010 ACRO166892500 ACRO166890025
2-Metilcicloesanolo cis- and trans-mixture 99%
2-Metilcicloesanolo
Formula: C₇H₁₄O
Peso molecolare: 114,19 g/mol
Punto di ebollizione: 163…166 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –38 °C
Densità: 0,93 g/cm³
Flash Pt: 58 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001443
CAS Number: 583-59-5
EINECS: 209-512-0
UN: 2617
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %