Stampa…
1-Bromo-4-methylcyclohexane cis- and trans-mixture ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
L02640.06 L02640.14
L02640.06EA 71.5 EUR
L02640.06 L02640.14
1-Bromo-4-methylcyclohexane cis- and trans-mixture ≥97%
1-Bromo-4-methylcyclohexane
Purity: 97% CAS No.: 6294-40-2 Molecular Formula: C7H13Br Formula Weight: 177.09 Refractive Index: 1.4880 Boiling Point: 94-96°/50mm MDL No.: MFCD00014282
Formula: C₇H₁₃Br
Peso molecolare: 177,08 g/mol
Punto di ebollizione: 94…96 °C (50 mmHg)
Densità: 1,262
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014282
CAS Number: 6294-40-2
EINECS: 228-559-8