2-Methyl-2-pentenal ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Methylpent-2-enal
Purity: 97%
CAS No.: 623-36-9
Molecular Formula: C6H10O
Formula Weight: 98.15
Flash Point: 31°(87°F)
Refractive Index: 1.4495
Odour: Pleasant
Melting Point: -90°
Boiling Point: 134-136°
Beilstein Reference: 506124
UN No.: 1988
MDL No.: MFCD00006978
Formula:
C₆H₁₀O Peso molecolare: 98,14 g/mol Punto di ebollizione: 134…136 °C Punto di fusione: –90 °C Densità: 0,860 Flash Pt: 31 °C (87 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006978 CAS Number: 623-36-9 EINECS: 210-789-5 UN: 1988 ADR: 3,III |