Stampa…
2-Methyl-2-pentenal 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Methylpent-2-enal
359960250 359961000
ACRO359960250EA 40.4 EUR
ACRO359960250 ACRO359961000
2-Methyl-2-pentenal 97%
2-Methyl-2-pentenal
Formula: C₆H₁₀O
Peso molecolare: 98,14 g/mol
Punto di ebollizione: 134…136 °C (760 mmHg)
Densità: 0,86 g/cm³
Flash Pt: 31 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006978
CAS Number: 623-36-9
EINECS: 210-789-5
UN: 1988
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4470 to 1.4550 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %