Stampa…
2-Pentene cis- and trans-mixture ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
A17736.22 A17736.14
A17736.22EA 236 EUR
A17736.22 A17736.14
2-Pentene cis- and trans-mixture ≥98%
2-Pentene
Purity: 98% CAS No.: 109-68-2 Molecular Formula: C5H10 Formula Weight: 70.14 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: -45°(-49°F) Refractive Index: 1.38 Odour: Petroleum-like Boiling Point: 36-38° Beilstein Reference: 969151 Merck Reference: 14,7123 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00009384
Formula: C₅H₁₀
Peso molecolare: 70,13 g/mol
Punto di ebollizione: 36…38 °C
Punto di fusione: –140 °C
Densità: 0,650
Flash Pt: –45 °C (–49 °F)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00009384
CAS Number: 109-68-2
EINECS: 203-695-0
UN: 3295
ADR: 3,II
Merck Index: 14,7123