2-Octene cis- and trans-mixture ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 111-67-1
Molecular Formula: C8H16
Formula Weight: 112.22
Flash Point: 14°(57°F)
Refractive Index: 1.4150
Boiling Point: 123-125°
Beilstein Reference: 1719495
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009532
Formula:
C₈H₁₆ Punto di ebollizione: 123…125 °C Punto di fusione: –106,8 °C Densità: 0,715 Flash Pt: 14 °C (57 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009532 CAS Number: 111-67-1 EINECS: 203-894-2 UN: 3295 ADR: 3,II |