Ethyl propenyl ether cis- and trans-mixture 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₅H₁₀O Punto di ebollizione: 55…65 °C (1013 hPa) Densità: 0,778 g/cm³ Flash Pt: –18 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00015184 CAS Number: 928-55-2 EINECS: 213-176-0 UN: 3271 ADR: 3,II |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3940 to 1.4000 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |