1,3-Diclorobut-2-ene cis- and trans-mixture 98% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Stabilization:
stabilizzato con BHT/Ionolo
Purity: 98%
CAS No.: 926-57-8
Molecular Formula: C4H6Cl2
Formula Weight: 125.00
Flash Point: 33°(91°F)
Refractive Index: 1.4730
Boiling Point: 125-129°
Beilstein Reference: 906754
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00000861
Formula:
C₄H₆Cl₂ Punto di ebollizione: 125…129 °C Punto di fusione: –98 °C Densità: 1,161 Flash Pt: 33 °C (91 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000861 CAS Number: 926-57-8 EINECS: 213-138-3 UN: 1992 ADR: 3,III |