Stampa…
2-Bromo-2-butene cis- and trans-mixture 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
201510250 201511000
ACRO201510250EA 73.4 EUR
ACRO201510250 ACRO201511000
2-Bromo-2-butene cis- and trans-mixture 98%
2-Bromo-2-butene
Formula: C₄H₇Br
Punto di ebollizione: 82…90 °C (740 mmHg)
Densità: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: <1 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000141
CAS Number: 13294-71-8
EINECS: 236-316-2
UN: 1993
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4590 to 1.4620 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %