Stampa…
Guanti in nitrile, sterili, per camere bianche, Kimtech™ G3
Fornitore: KIMBERLY CLARK
HC61160 HC61165 HC61170 HC61175 HC61180 HC61185
112-4837EA 0 EUR
112-4837 112-4838 112-4839 112-4840 112-4841 112-4842
Guanti in nitrile, sterili, per camere bianche, Kimtech™ G3
Guanti
Guanti anatomici sterili con bordino per applicazioni in camera bianca.
  • Elevata agilità delle mani e sensibilità tattile
  • Privi di lattice di gomma naturale o silicone
  • Finitura antiscivolo completa per una presa migliore
  • A basso contenuto di endotossine
  • Prodotto sterile con livello SAL (Sterility Assurance Level) pari a 10⁻⁶
Per camere bianche di classe 1, ISO 3 o M1.5.
Length: 300 mm
Thickness: 0,13 mm (palm)
Colour: White
Certificazioni: PPE Cat III (EU) 2016/425, EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS), AQL 1.5
Confezione: involucro a portafoglio in bustina in polietilene per camera bianca. 1 paio per bustina in polietilene, 20 paia per busta doppia in polietilene, 10 buste doppie (200 paia) per confezione.