Zinco stabilizzato, in polvere per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
Formula:
Zn Punto di ebollizione: 907 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 419,5 °C Densità: 7,13 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011291 CAS Number: 7440-66-6 EINECS: 231-175-3 UN: 3077 ADR: 9,III |
Solubility | (20 °C) insoluble,(reaction) |
Melting Point | 420 °C |
Molar Mass | 65.39 g/mol |
Bulk Density | 1800 - 2700 kg/m3 |
Boiling Point | 908 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 1.33 hPa (487 °C) |
Density | 7.14 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O) not applicable |
Ignition Point | 460 °C |