Acido 1-octansolfonico sale sodico, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₈H₁₇NaO₃S Punto di fusione: > 300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007544 CAS Number: 5324-84-5 EINECS: 226-195-4 |
|
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point |
|
Molar Mass | 216.27 g/mol |
Bulk Density | 345 kg/m3 |
pH | 5.5 - 7.5 (100 g/l, H2O, 20 °C) |