Stampa…
Osmio ≥99.8% (metals basis), in polvere -200 mesh
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
12446.03 12446.06
12446.03EA 160 EUR
12446.03 12446.06
Osmio ≥99.8% (metals basis), in polvere -200 mesh
Osmio
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-04-2 Odour: Strong UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011147
Formula: Os
Peso molecolare: 190.23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011147
CAS Number: 7440-04-2
EINECS: 231-114-0
UN: 3089
ADR: 4.1 II