Stampa…
Osmio 99.9% (trace metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
385160010 385160050
ACRO385160010EA 164 EUR
ACRO385160010 ACRO385160050
Osmio 99.9% (trace metals basis)
Osmio
Formula: Os
Punto di ebollizione: 5027 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 3045 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011147
CAS Number: 7440-04-2
EINECS: 231-114-0
UN: 3089
ADR: 4.1,II
Visualizza i codici
Appearance Blue-grey Powder
Particle Size/Sieve analysis ≤100 mesh
Total trace metal impurities ≤0.1 %