Stampa…
Rhenium ≥99.97% (metals basis), in fogli, annealed, Spessore: 0.5 mm (0.02 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
13983.FF 13983.FI
13983.FFEA 566 EUR
13983.FF 13983.FI
Rhenium ≥99.97% (metals basis), in fogli, annealed, Spessore: 0.5 mm (0.02 in)
Rhenium
Purity: 99.97% CAS No.: 7440-15-5 Physical Form: ≈6.58g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011195
Formula: Re
Punto di ebollizione: 5630 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 3180 °C
Densità: 21,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011195
CAS Number: 7440-15-5
EINECS: 231-124-5
Merck Index: 12,08343