Stampa…
Rhenium ≥99.997% (metals basis), in polvere, Puratronic® -22 mesh
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
10673.03 10673.06
10673.03EA 102 EUR
10673.03 10673.06
Rhenium ≥99.997% (metals basis), in polvere, Puratronic® -22 mesh
Rhenium
Purity: 99.997% CAS No.: 7440-15-5 UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011195
Formula: Re
Peso molecolare: 186,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011195
CAS Number: 7440-15-5
EINECS: 231-124-5
UN: 3089
ADR: 4.1,III