Rhenium ≥99.99% (metals basis), in polvere -325 mesh
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99.99%
CAS No.: 7440-15-5
Appearance: Black to grey
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011195
Formula:
Re Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011195 CAS Number: 7440-15-5 EINECS: 231-124-5 UN: 3089 ADR: 4.1,III |