Stampa…
Rhenium ≥99.97% (metals basis), in filo, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
10312.BQ 10312.BU 10312.BY
10312.BQEA 77.9 EUR
10312.BQ 10312.BU 10312.BY
Rhenium ≥99.97% (metals basis), in filo, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Rhenium
Purity: 99.97% CAS No.: 7440-15-5 Physical Form: ≈4.13g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011195
Formula: Re
Punto di ebollizione: 5630 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 3180 °C
Densità: 21,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011195
CAS Number: 7440-15-5
EINECS: 231-124-5
Merck Index: 12,08343