Stampa…
Rhenium ≥99.97% (metals basis), in filo, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
10311.BS 10311.BW 10311.CB
10311.BSEA 65.4 EUR
10311.BS 10311.BW 10311.CB
Rhenium ≥99.97% (metals basis), in filo, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Rhenium
Purity: 99.97% CAS No.: 7440-15-5 Physical Form: ≈1.03g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011195
Formula: Re
Peso molecolare: 186.21 g/mol
Punto di ebollizione: 5630
Punto di fusione: 3180
Densità: 21.02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011195
CAS Number: 7440-15-5
EINECS: 231-124-5
Merck Index: 12,08343