Stampa…
Rhenium ≥99.97% (metals basis), in fogli, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Fornitore: Thermo Scientific
10309.FF 10309.FI
10309.FFEA 263 EUR
10309.FF 10309.FI
Rhenium ≥99.97% (metals basis), in fogli, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Rhenium
Purity: 99.97% CAS No.: 7440-15-5 Physical Form: ≈3.29g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011195
Formula: Re
Peso molecolare: 186,21 g/mol
Punto di ebollizione: 5630 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 3180 °C
Densità: 21,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011195
CAS Number: 7440-15-5
EINECS: 231-124-5
Merck Index: 12,08343