Stampa…
Rhenium ≥99.97% (metals basis), in fogli, Spessore: 0.1 mm (0.004 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
10308.FF 10308.FI
10308.FFEA 260 EUR
10308.FF 10308.FI
Rhenium ≥99.97% (metals basis), in fogli, Spessore: 0.1 mm (0.004 in)
Rhenium
Purity: 99.97% CAS No.: 7440-15-5 Physical Form: ≈1.32g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011195
Formula: Re
Peso molecolare: 186.21 g/mol
Punto di ebollizione: 5630
Punto di fusione: 3180
Densità: 21.02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011195
CAS Number: 7440-15-5
EINECS: 231-124-5
Merck Index: 12,08343