Rhenium ≥99.97% (metals basis), in fogli, Spessore: 0.025 mm (0.001 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99.97%
CAS No.: 7440-15-5
Physical Form: ≈0.33g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011195
Formula:
Re Punto di ebollizione: 5630 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 3180 °C Densità: 21,02 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011195 CAS Number: 7440-15-5 EINECS: 231-124-5 Merck Index: 12,08343 |