Stampa…
Cromo, Patinal®
Fornitore: Merck
1.11807.0100 1.11807.1000
1.11807.0100EA 0 EUR
1.11807.0100 1.11807.1000
Cromo, Patinal®
Cromo
Formula: Cr
Peso molecolare: 52 g/mol
Punto di ebollizione: 2469 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1840 °C
Densità: 7,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010944
CAS Number: 7440-47-3
EINECS: 231-157-5
Merck Index: 12,02288