Cromo ≥99.99% (metals basis), in polvere -60 mesh
Fornitore: Thermo Scientific
44556.22
44556.36
44556.22EA
134
EUR
44556.22
44556.36
Cromo ≥99.99% (metals basis), in polvere -60 mesh
Cromo
Purity: 99.99%
CAS No.: 7440-47-3
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010944
Formula:
Cr Peso molecolare: 52 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010944 CAS Number: 7440-47-3 EINECS: 231-157-5 UN: 3089 ADR: 4.1,III |