Cromo ≥99.99% (metals basis), pieces 1-25 mm (0.04-1 in)
Fornitore: Thermo Scientific
43066.A1
43066.30
43066.18
43066.A1EA
1517
EUR
43066.A1
43066.30
43066.18
Cromo ≥99.99% (metals basis), pieces 1-25 mm (0.04-1 in)
Cromo
Purity: 99.99%
CAS No.: 7440-47-3
Physical Form: Broken plate
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010944
Formula:
Cr Peso molecolare: 52 g/mol Punto di ebollizione: 2469 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 1840 °C Densità: 7,2 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010944 CAS Number: 7440-47-3 EINECS: 231-157-5 Merck Index: 12,02288 |