Stampa…
Cromo ≥99.95% (metals basis), cubes typ. 6.35 mm (0.25 in)
Fornitore: Thermo Scientific
42310.09 42310.18 42310.30
42310.09EA 45.3 EUR
42310.09 42310.18 42310.30
Cromo ≥99.95% (metals basis), cubes typ. 6.35 mm (0.25 in)
Cromo
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-47-3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010944
Formula: Cr
Peso molecolare: 52 g/mol
Punto di ebollizione: 2469 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1840 °C
Densità: 7,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010944
CAS Number: 7440-47-3
EINECS: 231-157-5
Merck Index: 12,02288