Stampa…
Cromo ≥99.995% (metals basis), pieces, Thickness: 2-3 mm (0.08-0.12 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
38494.18 38494.30
38494.18EA 118 EUR
38494.18 38494.30
Cromo ≥99.995% (metals basis), pieces, Thickness: 2-3 mm (0.08-0.12 in)
Cromo
Purity: 99.995% CAS No.: 7440-47-3 Physical Form: Broken plate, Large irregular pieces Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010944
Formula: Cr
Punto di ebollizione: 2469 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1840 °C
Densità: 7,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010944
CAS Number: 7440-47-3
EINECS: 231-157-5
Merck Index: 12,02288