Cromo ≥99.99% (metals basis), in polvere -100+325 mesh
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
35668.09
35668.18
35668.09EA
128
EUR
35668.09
35668.18
Cromo ≥99.99% (metals basis), in polvere -100+325 mesh
Cromo
Purity: 99.99%
CAS No.: 7440-47-3
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00010944
Formula:
Cr Peso molecolare: 52 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010944 CAS Number: 7440-47-3 EINECS: 231-157-5 UN: 3089 ADR: 4.1,III |