Stampa…
Cromo ≥99.99% (metals basis), pieces 3-8 mm (0.1-0.31 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
14760.18 14760.30
14760.18EA 163 EUR
14760.18 14760.30
Cromo ≥99.99% (metals basis), pieces 3-8 mm (0.1-0.31 in)
Cromo
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-47-3 Physical Form: Broken Plate Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010944
Formula: Cr
Punto di ebollizione: 2469 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1840 °C
Densità: 7,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010944
CAS Number: 7440-47-3
EINECS: 231-157-5
Merck Index: 12,02288