Cromo ≥99.95% (metals basis), in polvere -200 mesh
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
13796.14
13796.22
13796.36
13796.14EA
114
EUR
13796.14
13796.22
13796.36
Cromo ≥99.95% (metals basis), in polvere -200 mesh
Cromo
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-47-3
Appearance: Silver
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00010944
Formula:
Cr Peso molecolare: 52 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010944 CAS Number: 7440-47-3 EINECS: 231-157-5 UN: 3089 ADR: 4.1,III |