Stampa…
Cromo ≥99.996% (metals basis), crystalline pieces 2-15 mm (0.08-0.59 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
10453.09 10453.18
10453.09EA 105 EUR
10453.09 10453.18
Cromo ≥99.996% (metals basis), crystalline pieces 2-15 mm (0.08-0.59 in)
Cromo
Purity: 99.996% CAS No.: 7440-47-3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010944
Formula: Cr
Punto di ebollizione: 2469 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1840 °C
Densità: 7,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010944
CAS Number: 7440-47-3
EINECS: 231-157-5
Merck Index: 12,02288