Cromo ≥99.996% (metals basis), in polvere -10+20 mesh
Fornitore: Thermo Scientific
10452.06
10452.14
10452.22
10452.06EA
81.4
EUR
10452.06
10452.14
10452.22
Cromo ≥99.996% (metals basis), in polvere -10+20 mesh
Cromo
Purity: 99.996%
CAS No.: 7440-47-3
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010944
Formula:
Cr Peso molecolare: 52 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010944 CAS Number: 7440-47-3 EINECS: 231-157-5 UN: 3089 ADR: 4.1,III |