Stampa…
Cromo ≥99.997% (metals basis), pieces, Puratronic® ≤ 6 mm soluzione elettrolitica
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
10151.14 10151.22
10151.14EA 173 EUR
10151.14 10151.22
Cromo ≥99.997% (metals basis), pieces, Puratronic® ≤ 6 mm soluzione elettrolitica
Cromo
Purity: 99.997% CAS No.: 7440-47-3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010944
Formula: Cr
Peso molecolare: 52 g/mol
Punto di ebollizione: 2469
Punto di fusione: 1840
Densità: 7.2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010944
CAS Number: 7440-47-3
EINECS: 231-157-5
Merck Index: 12,02288