Stampa…
Cromo ≥99% (metals basis), irregular pieces
Fornitore: Thermo Scientific
10150.22 10150.36
10150.22EA 74.5 EUR
10150.22 10150.36
Cromo ≥99% (metals basis), irregular pieces
Cromo
Purity: 99% CAS No.: 7440-47-3 Physical Form: Broken plate Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010944
Formula: Cr
Peso molecolare: 52 g/mol
Punto di ebollizione: 2469 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1840 °C
Densità: 7,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010944
CAS Number: 7440-47-3
EINECS: 231-157-5
Merck Index: 12,02288