Stampa…
Cromo ≥99.97% (metals basis), cubes, Length: 12.5 mm (0.492 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
10149.KT 10149.KU
10149.KTEA 228 EUR
10149.KT 10149.KU
Cromo ≥99.97% (metals basis), cubes, Length: 12.5 mm (0.492 in)
Cromo
Purity: 99.97% CAS No.: 7440-47-3 Physical Form: ≈14.7g/pc Hot Isostatically Pressed Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010944
Formula: Cr
Punto di ebollizione: 2469 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1840 °C
Densità: 7,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010944
CAS Number: 7440-47-3
EINECS: 231-157-5
Merck Index: 12,02288