Cromo ≥99% (metals basis), in polvere -100 mesh
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
10147.A3
10147.09
10147.22
10147.36
10147.A3EA
1144
EUR
10147.A3
10147.09
10147.22
10147.36
Cromo ≥99% (metals basis), in polvere -100 mesh
Cromo
Purity: 99%
CAS No.: 7440-47-3
Physical Form: Apparent density 2.0-3.0g/cm3
Appearance: Silver
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00010944
Formula:
Cr Peso molecolare: 52 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010944 CAS Number: 7440-47-3 EINECS: 231-157-5 UN: 3089 ADR: 4.1,III |